5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303481-1G
PC303481-5G
APOSPC303481-1GEA
418
EUR
APOSPC303481-1G
APOSPC303481-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Formula:
C₇H₆BrClFN MW: 238.485 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28060767 Núm. CAS: 1780235-51-9 |