5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC303482-1G PC303482-5G
APOSPC303482-1GEA 231 EUR
APOSPC303482-1G APOSPC303482-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂BrCl₂FO
MW: 271,899 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28733955
Núm. CAS: 1070892-56-6