5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC303483-1G PC303483-5G
APOSPC303483-1GEA 279 EUR
APOSPC303483-1G APOSPC303483-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
Formula: C₇H₄BrClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28060774
Núm. CAS: 1532518-77-6