5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC303484-1G PC303484-5G
APOSPC303484-1GEA 325 EUR
APOSPC303484-1G APOSPC303484-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
MW: 234,453 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20486525
Núm. CAS: 1824089-00-0