5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC303485-1G
PC303485-5G
PC303485-250MG
APOSPC303485-1GEA
43.5
EUR
APOSPC303485-1G
APOSPC303485-5G
APOSPC303485-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Formula:
C₆H₄BrClFN MW: 224,458 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00274773 Núm. CAS: 111010-07-2 |