3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC303488-1G PC303488-5G
APOSPC303488-1GEA 231 EUR
APOSPC303488-1G APOSPC303488-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₇BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640082
Núm. CAS: 1898381-62-8