3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC303490-1G PC303490-5G
APOSPC303490-1GEA 325 EUR
APOSPC303490-1G APOSPC303490-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₆BrF₂NO
MW: 262,051 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640084
Núm. CAS: 1892087-78-3