3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303492-1G PC303492-5G
APOSPC303492-1GEA 418 EUR
APOSPC303492-1G APOSPC303492-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzylamine
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₈BrF₂NO
MW: 252.056 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640086
Núm. CAS: 1891768-27-6