3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC303493-1G PC303493-5G
APOSPC303493-1GEA 198 EUR
APOSPC303493-1G APOSPC303493-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₃
MW: 267,024 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640087
Núm. CAS: 1784368-01-9