3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC303497-1G PC303497-5G
APOSPC303497-1GEA 0 EUR
APOSPC303497-1G APOSPC303497-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₆BrF₂NO
MW: 238.029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28653101
Núm. CAS: 1784147-15-4