3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC303509-1G PC303509-5G
APOSPC303509-1GEA 325 EUR
APOSPC303509-1G APOSPC303509-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640102
Núm. CAS: 1499733-29-7