3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC303511-1G PC303511-5G
APOSPC303511-1GEA 231 EUR
APOSPC303511-1G APOSPC303511-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Formula: C₇HBrClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640103
Núm. CAS: 1518390-38-9