3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC303512-1G PC303512-5G
APOSPC303512-1GEA 279 EUR
APOSPC303512-1G APOSPC303512-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
Formula: C₇H₃BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640104
Núm. CAS: 1506289-36-6