3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303513-1G PC303513-5G
APOSPC303513-1GEA 418 EUR
APOSPC303513-1G APOSPC303513-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
Formula: C₇H₅BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30471770
Núm. CAS: 1539083-58-3