3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303525-1G PC303525-5G
APOSPC303525-1GEA 325 EUR
APOSPC303525-1G APOSPC303525-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅BrF₃NO
MW: 280,041 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640114
Núm. CAS: 2167710-86-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III