3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC303526-1G PC303526-5G
APOSPC303526-1GEA 418 EUR
APOSPC303526-1G APOSPC303526-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640115
Núm. CAS: 2169367-08-0