3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303527-1G PC303527-5G
APOSPC303527-1GEA 418 EUR
APOSPC303527-1G APOSPC303527-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31720102
Núm. CAS: 1699274-98-0