2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC303529-1G PC303529-5G
APOSPC303529-1GEA 0 EUR
APOSPC303529-1G APOSPC303529-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₅BrF₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28727974
Núm. CAS: 1805512-50-8