2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC303531-1G
PC303531-5G
APOSPC303531-1GEA
395
EUR
APOSPC303531-1G
APOSPC303531-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula:
C₁₀H₄BrF₆N MW: 332,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28728179 Núm. CAS: 1805277-63-7 |