2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC303532-1G PC303532-5G
APOSPC303532-1GEA 0 EUR
APOSPC303532-1G APOSPC303532-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₅BrF₆O₂
MW: 351,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28728131
Núm. CAS: 1807217-12-4