2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303533-1G PC303533-5G
APOSPC303533-1GEA 430 EUR
APOSPC303533-1G APOSPC303533-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₆BrF₆N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28727989
Núm. CAS: 1805512-83-7