3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303534-1G PC303534-5G
APOSPC303534-1GEA 0 EUR
APOSPC303534-1G APOSPC303534-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640116
Núm. CAS: 2090471-20-6