3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303535-1G PC303535-5G
APOSPC303535-1GEA 231 EUR
APOSPC303535-1G APOSPC303535-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640117
Núm. CAS: 2090282-94-1