3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303537-1G PC303537-5G
APOSPC303537-1GEA 325 EUR
APOSPC303537-1G APOSPC303537-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₄BrF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640119
Núm. CAS: 2091737-61-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III