3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303538-1G PC303538-250MG
APOSPC303538-1GEA 522 EUR
APOSPC303538-1G APOSPC303538-250MG
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅BrF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640120
Núm. CAS: 2385598-79-6