3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303539-1G
PC303539-5G
APOSPC303539-1GEA
418
EUR
APOSPC303539-1G
APOSPC303539-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₈H₆BrF₄N MW: 272,038 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32640121 Núm. CAS: 2385185-07-7 |