5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303540-10G PC303540-1G PC303540-5G
APOSPC303540-10GEA 993 EUR
APOSPC303540-10G APOSPC303540-1G APOSPC303540-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrF₄O
MW: 271.006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18837610
Núm. CAS: 1291487-26-7