5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC303541-1G PC303541-5G
APOSPC303541-1GEA 406 EUR
APOSPC303541-1G APOSPC303541-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640122
Núm. CAS: 2090690-47-2