5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303542-1G PC303542-5G
APOSPC303542-1GEA 277 EUR
APOSPC303542-1G APOSPC303542-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂F₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640123
Núm. CAS: 2090283-06-8
UN: 3265
ADR: 8,III