5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC303544-1G PC303544-5G
APOSPC303544-1GEA 430 EUR
APOSPC303544-1G APOSPC303544-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅BrF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640125
Núm. CAS: 2384476-13-3