5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303545-1G PC303545-5G
APOSPC303545-1GEA 430 EUR
APOSPC303545-1G APOSPC303545-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₆BrF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640126
Núm. CAS: 2386111-72-2