5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC303547-1G PC303547-5G
APOSPC303547-1GEA 244 EUR
APOSPC303547-1G APOSPC303547-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₂BrClF₄O
MW: 305,451 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640127
Núm. CAS: 2168482-19-5