5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303549-1G PC303549-5G
APOSPC303549-1GEA 0 EUR
APOSPC303549-1G APOSPC303549-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂BrF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30829166
Núm. CAS: 2021202-81-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III