2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303552-1G PC303552-5G
APOSPC303552-1GEA 209 EUR
APOSPC303552-1G APOSPC303552-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrF₄O
MW: 271,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640130
Núm. CAS: 2091605-30-8