2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC303553-1G PC303553-5G
APOSPC303553-1GEA 0 EUR
APOSPC303553-1G APOSPC303553-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640131
Núm. CAS: 2090282-92-9