2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303554-1G PC303554-5G
APOSPC303554-1GEA 290 EUR
APOSPC303554-1G APOSPC303554-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂F₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640132
Núm. CAS: 2090690-67-6