2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC303555-1G PC303555-5G
APOSPC303555-1GEA 430 EUR
APOSPC303555-1G APOSPC303555-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅BrF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640133
Núm. CAS: 2385550-69-4