2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303556-1G PC303556-5G
APOSPC303556-1GEA 430 EUR
APOSPC303556-1G APOSPC303556-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₆BrF₄N
MW: 272,038 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640134
Núm. CAS: 2382968-43-4