2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303557-1G PC303557-5G
APOSPC303557-1GEA 230 EUR
APOSPC303557-1G APOSPC303557-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640135
Núm. CAS: 2090964-98-8