2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC303558-1G
PC303558-5G
APOSPC303558-1GEA
0
EUR
APOSPC303558-1G
APOSPC303558-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula:
C₈H₂BrClF₄O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32640136 Núm. CAS: 2168880-84-8 |