2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC303559-1G PC303559-5G
APOSPC303559-1GEA 290 EUR
APOSPC303559-1G APOSPC303559-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄BrF₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640137
Núm. CAS: 2090465-20-4