2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC303560-1G PC303560-5G
APOSPC303560-1GEA 0 EUR
APOSPC303560-1G APOSPC303560-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂BrF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640138
Núm. CAS: 2090465-86-2