2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC303562-1G PC303562-5G
APOSPC303562-1GEA 337 EUR
APOSPC303562-1G APOSPC303562-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₄BrF₄N
MW: 282,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640140
Núm. CAS: 2091737-50-5