3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303563-1G PC303563-5G PC303563-25G
APOSPC303563-1GEA 219 EUR
APOSPC303563-1G APOSPC303563-5G APOSPC303563-25G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640141
Núm. CAS: 2385966-70-9