3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC303564-1G PC303564-5G
APOSPC303564-1GEA 231 EUR
APOSPC303564-1G APOSPC303564-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640142
Núm. CAS: 2384801-56-1