3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
PC303565-1G PC303565-5G
APOSPC303565-1GEA 279 EUR
APOSPC303565-1G APOSPC303565-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂ClF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640143
Núm. CAS: 2386636-01-5