3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC303566-1G PC303566-5G
APOSPC303566-1GEA 325 EUR
APOSPC303566-1G APOSPC303566-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₄BrClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640144
Núm. CAS: 2383782-11-2