3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC303570-1G PC303570-5G
APOSPC303570-1GEA 231 EUR
APOSPC303570-1G APOSPC303570-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₂BrCl₂F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640148
Núm. CAS: 2385595-04-8