3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303571-1G
APOSPC303571-1GEA 279 EUR
APOSPC303571-1G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄BrClF₃NO
MW: 302,476 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640149
Núm. CAS: 2383776-77-8