3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303572-1G PC303572-5G
APOSPC303572-1GEA 294 EUR
APOSPC303572-1G APOSPC303572-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂BrClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640150
Núm. CAS: 2383568-45-2